Fenol 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido fénico, Fenilalcohol, Ácido carbólico, Hidroxibenceno
149340010 149340500 149340025 149340051
149340010.EA 102 EUR
149340010. 149340500. 149340025. 149340051.
Fenol 99%, extra puro
Fenol
Formula: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Pto. Ebullición: 182 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 39…42 °C
Densidad: 1.07 g/cm³
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002143
Núm. CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1 II
IR: 01-2119471329-32
Índice Merck: 12,07390
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Crystals or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 42 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %