Isocianato de trimetilsililo 94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
224730050 224730250
ACRO224730050EA 62.5 EUR
ACRO224730050 ACRO224730250
Isocianato de trimetilsililo 94%
Isocianato de trimetilsililo
Formula: C₄H₉NOSi
MW: 115.21 g/mol
Pto. de fusión: –49 °C
Pto. de inflamación: –2 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00001993
Núm. CAS: 1118-02-1
EINECS: 214-256-8
UN: 2478
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %