1-Bencil-4-piperidona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Benzyl-4-piperidone, 1-Benzylpiperidin-4-one, 1-Benzyl-4-piperidinone
A12390.22 A12390.14 A12390.36
A12390.22EA 97 EUR
A12390.22 A12390.14 A12390.36
1-Bencil-4-piperidona ≥98%
1-Bencil-4-piperidona
Purity: 98+% CAS No.: 3612-20-2 Molecular Formula: C12H15NO Formula Weight: 189.26 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5399 Boiling Point: 248° Beilstein Reference: 128556 MDL No.: MFCD00006192
Formula: C₁₂H₁₅NO
MW: 189,26 g/mol
Pto. Ebullición: 248 °C
Densidad: 1,059
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00006192
Núm. CAS: 3612-20-2
EINECS: 222-782-4