5-Bromooxindol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 5-Bromoindolin-2-one, 5-Bromo-2-oxindole
H50573.03
H50573.06
H50573.03EA
99.7
EUR
H50573.03
H50573.06
5-Bromooxindol ≥98%
5-Bromooxindol
Purity: 98%
CAS No.: 20870-78-4
Molecular Formula: C8H6BrNO
Formula Weight: 212.05
MDL No.: MFCD00456998
Formula:
C₈H₆BrNO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00456998 Núm. CAS: 20870-78-4 |