5-Cloro-1,3-dihidro-2H-indol-2-ona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Chloro-2-oxindole
A19210.06
A19210.14
A19210.06EA
185
EUR
A19210.06
A19210.14
5-Cloro-1,3-dihidro-2H-indol-2-ona ≥98%
5-Cloro-1,3-dihidro-2H-indol-2-ona
Purity: 98%
CAS No.: 17630-75-0
Molecular Formula: C8H6ClNO
Formula Weight: 167.60
Melting Point: 196-200°
MDL No.: MFCD00191927
Formula:
C₈H₆ClNO Pto. de fusión: 196…200 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191927 Núm. CAS: 17630-75-0 EINECS: 412-200-9 |