6-Clorooxindol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-2-oxindole
A19674.06 A19674.14 A19674.22
A19674.06EA 24.6 EUR
A19674.06 A19674.14 A19674.22
6-Clorooxindol ≥98%
6-Clorooxindol
Purity: 98% CAS No.: 56341-37-8 Molecular Formula: C8H6ClNO Formula Weight: 167.60 Melting Point: 195-199° MDL No.: MFCD00209962
Formula: C₈H₆ClNO
MW: 167,59 g/mol
Pto. de fusión: 195…199 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209962
Núm. CAS: 56341-37-8
EINECS: 421-330-5