1-Acetil-5-bromoindolina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B20509.03
B20509.06
B20509.14
B20509.03EA
38
EUR
B20509.03
B20509.06
B20509.14
1-Acetil-5-bromoindolina ≥98%
1-Acetil-5-bromoindolina
Purity: 98%
CAS No.: 22190-38-1
Molecular Formula: C10H10BrNO
Formula Weight: 240.10
Melting Point: 118-121°
Beilstein Reference: 165052
Formula:
C₁₀H₁₀BrNO Pto. de fusión: 118…121 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00056017 Núm. CAS: 22190-38-1 |