3-Acetoxiindol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Indolyl Acetate, Indoxyl acetate, 3-Indoxyl acetate, 3-Indolyl acetate
156660010 156660050
ACRO156660010EA 67.6 EUR
ACRO156660010 ACRO156660050
3-Acetoxiindol 97%
3-Acetoxiindol
Formula: C₁₀H₉NO₂
Pto. de fusión: 128…131 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014561
Núm. CAS: 608-08-2
EINECS: 210-154-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to pink Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
GC ≥96.0 %
UV at 500 nm A: ≤0.01
pH 6.5 to 8.5
Titration with HCl ≥99.0 %