1-Boc-indol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L17601.03
L17601.06
L17601.03EA
55.6
EUR
L17601.03
L17601.06
1-Boc-indol ≥97%
1-Boc-indol
Purity: 97%
CAS No.: 75400-67-8
Molecular Formula: C13H15NO2
Formula Weight: 217.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5430
Boiling Point: 113-114°/0.2mm
Beilstein Reference: 4674239
MDL No.: MFCD02093939
Formula:
C₁₃H₁₅NO₂ Pto. Ebullición: 113…114 °C (0,2 mmHg) Densidad: 1,070 |
Número MDL:
MFCD02093939 Núm. CAS: 75400-67-8 |