Indol-2-carboxilato de etilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
2-Carbethoxyinole, Ethyl 1H-indole-2-carboxylate, Indole-2-Carboxylic Acid Ethyl Ester
118600050
118600250
ACRO118600050EA
59.7
EUR
ACRO118600050
ACRO118600250
Indol-2-carboxilato de etilo 97%
Indol-2-carboxilato de etilo
Formula:
C₁₁H₁₁NO₂ Pto. de fusión: 119…125 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005609 Núm. CAS: 3770-50-1 EINECS: 223-206-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 119 to 125 °C |
GC | ≥96.0 % |