Indol-2-carboxilato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
2-Carbethoxyinole, Ethyl 1H-indole-2-carboxylate, Indole-2-Carboxylic Acid Ethyl Ester
L00797.06
L00797.14
L00797.06EA
53.6
EUR
L00797.06
L00797.14
Indol-2-carboxilato de etilo ≥98%
Indol-2-carboxilato de etilo
Purity: 98+%
CAS No.: 3770-50-1
Molecular Formula: C11H11NO2
Formula Weight: 189.21
Melting Point: 122-125°
Beilstein Reference: 146395
Formula:
C₁₁H₁₁NO₂ Pto. de fusión: 122…125 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005609 Núm. CAS: 3770-50-1 EINECS: 223-206-4 |