Indol-3-carboxilato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L14516.14
L14516.22
L14516.14EA
51.8
EUR
L14516.14
L14516.22
Indol-3-carboxilato de metilo ≥99%
Indol-3-carboxilato de metilo
Purity: 99%
CAS No.: 942-24-5
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 149-152°
Beilstein Reference: 142023
Formula:
C₁₀H₉NO₂ Pto. de fusión: 149…152 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00189407 Núm. CAS: 942-24-5 |