Fenol 99+% estabilizado ACS
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
33213.22
33213.36
33213.A3
33213.22EA
49.8
EUR
33213.22
33213.36
33213.A3
Fenol 99+% estabilizado ACS
Fenol
Purity: 99+%
CAS No.: 108-95-2
Molecular Formula: C6H5OH
Formula Weight: 94.11
Flash Point: 79°(175°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.071
Sensitivity: Air Sensitive
Odour: Sweet
Melting Point: 40-43°
Boiling Point: 181°
Beilstein Reference: 969616
Merck Reference: 14,7241
UN No.: 1671
MDL No.: MFCD00002143
Formula:
C₆H₅OH Pto. Ebullición: 181 °C Pto. de fusión: 40…43 °C Densidad: 1,071 Pto. de inflamación: 79 °C (175 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002143 Núm. CAS: 108-95-2 EINECS: 203-632-7 UN: 1671 ADR: 6.1,II IR: 01-2119471329-32 Índice Merck: 14,7241 |