Indol-4-carboxilato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L16021.03
L16021.06
AB180081.0001
L16021.03EA
34.4
EUR
L16021.03
L16021.06
ABCRAB180081.0001
Indol-4-carboxilato de metilo ≥99%
Indol-4-carboxilato de metilo
Purity: 99%
CAS No.: 39830-66-5
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 68-71°
Beilstein Reference: 141826
Formula:
C₁₀H₉NO₂ Pto. de fusión: 68…71 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191222 Núm. CAS: 39830-66-5 |