Indol-5-carboxilato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L16228.06
L16228.03
L16228.06EA
153
EUR
L16228.06
L16228.03
Indol-5-carboxilato de metilo ≥98%
Indol-5-carboxilato de metilo
Purity: 98+%
CAS No.: 1011-65-0
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 123-126°
Beilstein Reference: 474256
Formula:
C₁₀H₉NO₂ Pto. de fusión: 123…126 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00153023 Núm. CAS: 1011-65-0 |