Indol-6-carboxilato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Methyl 1H-indole-6-carboxylate
L16020.03
L16020.06
L16020.03EA
21.5
EUR
L16020.03
L16020.06
Indol-6-carboxilato de metilo ≥98%
Indol-6-carboxilato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 50820-65-0
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 78-80°
Beilstein Reference: 141837
Formula:
C₁₀H₉NO₂ Pto. de fusión: 78…80 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00211063 Núm. CAS: 50820-65-0 |