Indol-3-ilacetonitrilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
156650250 156650050
ACRO156650250EA 132 EUR
ACRO156650250 ACRO156650050
Indol-3-ilacetonitrilo 97%
Indol-3-ilacetonitrilo
Formula: C₁₀H₈N₂
Pto. Ebullición: 156…160 °C (,2 mmHg)
Pto. de fusión: 35…37 °C
Pto. de inflamación: 206 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005628
Núm. CAS: 771-51-7
EINECS: 212-232-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow-brown to brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6080 to 1.6110 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥96.0 %
UV at 254 nm A: ≤0.05
pH 4.0 to 4.5