Fenol 99+%, en cristales
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15760.0E
A15760.22
A15760.36
A15760.0EEA
168
EUR
A15760.0E
A15760.22
A15760.36
Fenol 99+%, en cristales
Fenol
Purity: 99+%
CAS No.: 108-95-2
Molecular Formula: C6H6O
Formula Weight: 94.11
Flash Point: 79°(175°F)
Odour: Sweet
Boiling Point: 181°
Beilstein Reference: 969616
Merck Reference: 14,7241
UN No.: 1671
MDL No.: MFCD00002143
Formula:
C₆H₅OH Pto. Ebullición: 181 °C Pto. de fusión: 40…43 °C Densidad: 1,071 Pto. de inflamación: 79 °C (175 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002143 Núm. CAS: 108-95-2 EINECS: 203-632-7 UN: 1671 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,7241 |