2-(Indol-3-il)etilamina clorhidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A11030.09 A11030.18
A11030.09EA 99.6 EUR
A11030.09 A11030.18
2-(Indol-3-il)etilamina clorhidrato ≥98%
2-(Indol-3-il)etilamina clorhidrato
Purity: 98+% CAS No.: 343-94-2 Molecular Formula: C10H12N2.HCl Formula Weight: 196.68 Melting Point: 252-255° Beilstein Reference: 3568419 Merck Reference: 14,9796 MDL No.: MFCD00012682
Formula: C₁₀H₁₃ClN₂
MW: 196.68 g/mol
Pto. de fusión: 252…255 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012682
Núm. CAS: 343-94-2
EINECS: 206-446-4