2-(Indol-3-il)etilamina clorhidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
157980050
157980100
157981000
ACRO157980050EA
51.7
EUR
ACRO157980050
ACRO157980100
ACRO157981000
2-(Indol-3-il)etilamina clorhidrato 98%
2-(Indol-3-il)etilamina clorhidrato
Formula:
C₁₀H₁₃ClN₂ Pto. de fusión: 253…255 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012682 Núm. CAS: 343-94-2 EINECS: 206-446-4 |