3-(2-Aminoetil)-5-hidroxiindol clorhidrato 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
215021000 215025000
ACRO215021000EA 171 EUR
ACRO215021000 ACRO215025000
3-(2-Aminoetil)-5-hidroxiindol clorhidrato 97+%
3-(2-Aminoetil)-5-hidroxiindol clorhidrato
Formula: C₁₀H₁₃ClN₂O
Pto. de fusión: 168…172 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012686
Núm. CAS: 153-98-0
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤2.5 % (115°C, 3 hrs) (vacuum)
Appearance of solution colorless to light yellow