2-(4-Clorofenil)indol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A13638.06
A13638.03
A13638.06EA
120
EUR
A13638.06
A13638.03
2-(4-Clorofenil)indol ≥98%
2-(4-Clorofenil)indol
Purity: 98%
CAS No.: 1211-35-4
Molecular Formula: C14H10ClN
Formula Weight: 227.70
Melting Point: 205-207°
MDL No.: MFCD00047159
Formula:
C₁₄H₁₀ClN Pto. de fusión: 205…207 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00047159 Núm. CAS: 1211-35-4 |