2-(3-Cloro-4-fluorofenil)indol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
2-(3-Cloro-4-fluorofenil)-1H-indol
A12920.03
A12920.06
A12920.03EA
63.9
EUR
A12920.03
A12920.06
2-(3-Cloro-4-fluorofenil)indol ≥98%
2-(3-Cloro-4-fluorofenil)indol
Purity: 98%
CAS No.: 1868-88-8
Molecular Formula: C14H9ClFN
Formula Weight: 245.69
Melting Point: 170-173°
MDL No.: MFCD00068179
Formula:
C₁₄H₉ClFN Pto. de fusión: 170…173 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00068179 Núm. CAS: 1868-88-8 |