2-(4-Fluorofenil)indol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(4-Fluorofenil)-1H-indol
A13255.03
A13255.06
A13255.03EA
28.1
EUR
A13255.03
A13255.06
2-(4-Fluorofenil)indol ≥99%
2-(4-Fluorofenil)indol
Purity: 99%
CAS No.: 782-17-2
Molecular Formula: C14H10FN
Formula Weight: 211.24
Odour: Odourless
Melting Point: 186-191°
Beilstein Reference: 744766
MDL No.: MFCD00068178
Formula:
C₁₄H₁₀FN MW: 211.24 g/mol Pto. de fusión: 186…191 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00068178 Núm. CAS: 782-17-2 |