Adenina sulfato (sintético) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sulfato de diadenina
163630250 163631000
ACRO163630250EA 129 EUR
ACRO163630250 ACRO163631000
Adenina sulfato (sintético) 98%
Sulfato de adenina
Formula: C₅H₅N₅·½H₂SO₄
Pto. de fusión: 285 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00213655
Núm. CAS: 321-30-2
EINECS: 206-286-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (1 g, 105°C, 5 hrs) (vacuum)
Sulfated ash ≤0.1 % (800°C)
TLC Homogeneous
UV spectrophotometry molar absorptivity 13100 +/- 2%, on dry basis
UV transmittance ≥95 % (c=0.5, H2O, 430 nm) 1 cm cell
Ratio of Absorbances 0.34 to 0.38 (A280/A260)
Titration with NaOH ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm