Adenina sulfato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sulfato de diadenina
A16964.09
A16964.18
A16964.09EA
45.1
EUR
A16964.09
A16964.18
Adenina sulfato ≥98%
Sulfato de adenina
Purity: 98+%
CAS No.: 321-30-2
Molecular Formula: C10H10N10.H2SO4
Formula Weight: 368.34
Odour: Odourless
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 3820263
Merck Reference: 14,152
MDL No.: MFCD00213655
Formula:
C₅H₅N₅·½H₂SO₄ Pto. de fusión: ∼ 210 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00213655 Núm. CAS: 321-30-2 EINECS: 206-286-5 Índice Merck: 14,152 |