2-Cloro-6-fluorobenzotiazol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32383.03
H32383.06
H32383.03EA
77.8
EUR
H32383.03
H32383.06
2-Cloro-6-fluorobenzotiazol ≥98%
2-Cloro-6-fluorobenzotiazol
Purity: 98%
CAS No.: 399-74-6
Molecular Formula: C7H3ClFNS
Formula Weight: 187.62
Melting Point: 89-93°
MDL No.: MFCD04448822
Formula:
C₇H₃ClFNS Pto. de fusión: 89…93 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04448822 Núm. CAS: 399-74-6 |