2-Fluorobenzotiazol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Fluoro-1,3-benzotiazol
L19316.03 L19316.06 L19316.MD
L19316.03EA 92.8 EUR
L19316.03 L19316.06 L19316.MD
2-Fluorobenzotiazol ≥99%
2-Fluorobenzotiazol
Purity: 99% CAS No.: 1123-98-4 Molecular Formula: C7H4FNS Formula Weight: 153.18 Refractive Index: 1.5830 Odour: Characteristic Boiling Point: 97-98°/16mm Beilstein Reference: 971503 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00047254
Formula: C₇H₄FNS
MW: 153,18 g/mol
Pto. Ebullición: 97…98 °C (16 mmHg)
Densidad: 1,330
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047254
Núm. CAS: 1123-98-4
EINECS: 214-384-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III