Trifluorometanosulfonato de 1-butil-3-metilimidazolio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Butyl-3-methylimidazolium Trifluoromethanesulphonate
L19765.04
L19765.09
L19765.04EA
44.1
EUR
L19765.04
L19765.09
Trifluorometanosulfonato de 1-butil-3-metilimidazolio ≥98%
Trifluorometanosulfonato de 1-butil-3-metilimidazolio
Purity: 98%
CAS No.: 174899-66-2
Molecular Formula: C9H15F3N2O3S
Formula Weight: 288.29
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4390
Melting Point: 16°
MDL No.: MFCD03427620
Formula:
C₉H₁₅F₃N₂O₃S MW: 288.29 g/mol Densidad: 1.295 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03427620 Núm. CAS: 174899-66-2 |