Metanosulfonato de 1-butil-3-metilimidazolio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H27336.06 H27336.18
H27336.06EA 65.2 EUR
H27336.06 H27336.18
Metanosulfonato de 1-butil-3-metilimidazolio ≥99%
Metanosulfonato de 1-butil-3-metilimidazolio
Purity: 99% CAS No.: 342789-81-5 Molecular Formula: C9H18N2O3S Formula Weight: 234.32 Flash Point: 119°(246°F) Melting Point: 75-80° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD06798173
Formula: C₉H₁₈N₂O₃S
Pto. de fusión: 75…80 °C
Pto. de inflamación: 119 °C (246 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06798173
Núm. CAS: 342789-81-5
UN: 3261
ADR: 8,III