Hidrogenosulfato de 1-etil-3-metilimidazolio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H27232.18 H27232.30
H27232.18EA 141 EUR
H27232.18 H27232.30
Hidrogenosulfato de 1-etil-3-metilimidazolio ≥98%
Hidrogenosulfato de 1-etil-3-metilimidazolio
Purity: 98% CAS No.: 412009-61-1 Molecular Formula: C6H12N2O4S Formula Weight: 208.24 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD06798195
Formula: C₆H₁₂N₂O₄S
Densidad: 1,367
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06798195
Núm. CAS: 412009-61-1
UN: 3265
ADR: 8,II