Ácido 2-bromo-5-tiazolcarboxílico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H27203.06 H27203.03
H27203.06EA 338 EUR
H27203.06 H27203.03
Ácido 2-bromo-5-tiazolcarboxílico ≥97%
Ácido 2-bromo-5-tiazolcarboxílico
Purity: 97% CAS No.: 54045-76-0 Molecular Formula: C4H2BrNO2S Formula Weight: 208.03 Melting Point: 181-183° MDL No.: MFCD04115730
Formula: C₄H₂BrNO₂S
Pto. de fusión: 181…183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115730
Núm. CAS: 54045-76-0