2-(Trimetilsilil)tiazol 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Trimetilsilil)-1,3-tiazol
292290050 292290250
ACRO292290050EA 160 EUR
ACRO292290050 ACRO292290250
2-(Trimetilsilil)tiazol 96%
2-(Trimetilsilil)tiazol
Formula: C₆H₁₁NSSi
MW: 157,31 g/mol
Pto. Ebullición: 53…55 °C (10 mmHg)
Densidad: 0,98 g/cm³
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00066274
Núm. CAS: 79265-30-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %