Fenol ≥99.0%, crystalline, Ultra Pure Grade
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Ácido fénico, Fenilalcohol, Ácido carbólico, Hidroxibenceno
0126-100GEA 138 EUR
0126-100G 0126-500G
Fenol ≥99.0%, crystalline, Ultra Pure Grade
Fenol
Formula: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Pto. Ebullición: 181.7
Pto. de fusión: 40.8
Densidad: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 81 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00002143
Núm. CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 12,07390
Order Now
Resultados test especificaciones
Heavy Metals (as Pb) <0.01 %
Melting Point 40-41°C
Moisture (KF) <= 0.5 %
pH (Saturated) @25C Reported
Purity >=99.0%