Diisocianato de isoforona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98%
CAS No.: 4098-71-9
Molecular Formula: C12H18N2O2
Formula Weight: 222.29
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 163°(325°F)
Refractive Index: 1.4840
Melting Point: -60°
Boiling Point: 153°/10mm
Beilstein Reference: 2726467
UN No.: 2290
MDL No.: MFCD00064956
Formula:
C₁₂H₁₈N₂O₂ Pto. Ebullición: 153 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: –60 °C Densidad: 1,061 Pto. de inflamación: 163 °C (325 °F) |
Número MDL:
MFCD00064956 Núm. CAS: 4098-71-9 EINECS: 223-861-6 UN: 2290 ADR: 6.1,III |