Ácido (±)-2-bromoisovalérico 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10756.09
A10756.18
A10756.09EA
46.5
EUR
A10756.09
A10756.18
Ácido (±)-2-bromoisovalérico 96%
Ácido (±)-2-bromoisovalérico
Purity: 97%
CAS No.: 565-74-2
Molecular Formula: C5H9BrO2
Formula Weight: 181.04
Odour: Acrid
Melting Point: 36-42°
Boiling Point: 124-126°/20mm
Merck Reference: 14,1422
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004210
Formula:
C₅H₉BrO₂ Pto. Ebullición: 124…126 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 36…42 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004210 Núm. CAS: 565-74-2 EINECS: 209-291-0 UN: 3261 ADR: 8,II Índice Merck: 14,1422 |