Ácido (S)-(-)-2-cloroisovalérico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C1365-1G C1365-5G
TCIAC1365-1GEA 105 EUR
TCIAC1365-1G TCIAC1365-5G
Ácido (S)-(-)-2-cloroisovalérico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido (S)-(-)-2-cloroisovalérico
Formula: C₅H₉ClO₂
Pto. Ebullición: 109°C
Número MDL: MFCD00067109
Núm. CAS: 26782-74-1
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a68ce75099536601bf36d365b916e08e3d021e6&vid=5a68ce75099536601bf36d365b916e08e3d021e6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -1.0 to -2.0 deg (neat)