Ácido (S)-(+)-2-hidroxiisovalérico
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos:
Ácido (S)-(+)-2-hidroxi-3-metilbutírico
10007090-1
10007090-5
10007090-500
CAYM10007090-1EA
80.3
EUR
CAYM10007090-1
CAYM10007090-5
CAYM10007090-500
Ácido (S)-(+)-2-hidroxiisovalérico
Ácido (S)-(+)-2-hidroxiisovalérico
Formula:
C₅H₁₀O₃ MW: 118,13 g/mol |
Número MDL:
MFCD00066443 Núm. CAS: 17407-55-5 |