Ácido (S)-(+)-2-hidroxiisovalérico 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido (S)-(+)-2-hidroxi-3-metilbutírico
269900010 269900050
ACRO269900010EA 55.2 EUR
ACRO269900010 ACRO269900050
Ácido (S)-(+)-2-hidroxiisovalérico 99+%
Ácido (S)-(+)-2-hidroxiisovalérico
Formula: C₅H₁₀O₃
Pto. de fusión: 65…68 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00066443
Núm. CAS: 17407-55-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 70 °C
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +15° to +19° (24 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)
Titration with NaOH ≥99.0 %