1-Bromo-2-metoxietano 96% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Estabilización:
estabilizado con sodio carbonato
A15370.06
A15370.14
A15370.22
A15370.36
A15370.06EA
52.5
EUR
A15370.06
A15370.14
A15370.22
A15370.36
1-Bromo-2-metoxietano 96% estabilizado
1-Bromo-2-metoxietano
Stabilized with sodium carbonate
Purity: 96%
CAS No.: 6482-24-2
Molecular Formula: BrCH2CH2OCH3
Formula Weight: 139.00
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4480
Odour: Recognizable
Boiling Point: 109-110°
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00000236
Formula:
BrH₂CCH₂OCH₃ Pto. Ebullición: 109…110 °C Densidad: 1,478 Pto. de inflamación: 28 °C (82 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000236 Núm. CAS: 6482-24-2 EINECS: 229-339-4 UN: 3271 ADR: 3,III |