2-Clorociclopentanona 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
108970050 108970250
ACRO108970050EA 67.4 EUR
ACRO108970050 ACRO108970250
2-Clorociclopentanona 97% estabilizado
2-Clorociclopentanona
Formula: C₅H₇ClO
MW: 118.56 g/mol
Pto. Ebullición: 72…74 °C (12 mmHg)
Densidad: 1.18 g/cm³
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001410
Núm. CAS: 694-28-0
EINECS: 211-769-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4770 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 1 % Potassium carbonate
UV at 280 nm A: ≤0.1
Color scale ≤20 APHA