Bromomalonato de dietilo 90+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
114190250 114191000 114195000
ACRO114190250EA 62.2 EUR
ACRO114190250 ACRO114191000 ACRO114195000
Bromomalonato de dietilo 90+%
Bromomalonato de dietilo
Formula: C₇H₁₁BrO₄
Pto. Ebullición: 233…235 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,4 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009138
Núm. CAS: 685-87-0
EINECS: 211-683-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥90.0 %
UV at 214 nm A: ≤0.05
Titration with NaOH ≥98.5 %