Bromomalonato de dietilo ≥90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Diethyl 2-bromomalonate
A10965.14 A10965.18 A10965.30
A10965.14EA 31.9 EUR
A10965.14 A10965.18 A10965.30
Bromomalonato de dietilo ≥90%
Bromomalonato de dietilo
Purity: 90+% CAS No.: 685-87-0 Molecular Formula: BrCH(CO2CH2CH3)2 Formula Weight: 239.07 Flash Point: 111°(231°F) Refractive Index: 1.4550 Boiling Point: 233-235° Beilstein Reference: 509768 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00009138
Formula: C₇H₁₁BrO₄
MW: 239.07 g/mol
Pto. Ebullición: 233…235 °C
Densidad: 1.402
Pto. de inflamación: 111 °C (231 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009138
Núm. CAS: 685-87-0
EINECS: 211-683-1
ADR: 8 II