Bromomalonato de dimetilo 90% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
305190050 305190250
ACRO305190050EA 29.9 EUR
ACRO305190050 ACRO305190250
Bromomalonato de dimetilo 90% tech.
Bromomalonato de dimetilo
Formula: C₅H₇BrO₄
MW: 211.01 g/mol
Pto. Ebullición: 105…108 °C (11 mmHg)
Densidad: 1.6 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025865
Núm. CAS: 868-26-8
EINECS: 212-775-4
UN: 1760
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4660 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %