Dibromomalonato de dietilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11508.06
A11508.14
A11508.22
A11508.06EA
24.9
EUR
A11508.06
A11508.14
A11508.22
Dibromomalonato de dietilo ≥97%
Dibromomalonato de dietilo
Purity: 97%
CAS No.: 631-22-1
Molecular Formula: C7H10Br2O4
Formula Weight: 317.96
Flash Point:
Formula:
C₇H₁₀Br₂O₄ Pto. Ebullición: 108…110 °C (4 mmHg) Densidad: 1,680 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015154 Núm. CAS: 631-22-1 EINECS: 211-151-9 UN: 1760 ADR: 8,III |