DL-α-Tocoferol acetato 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: all-rac-α-Tocoferol acetato, (±)-α-Tocoferol acetato, Acetato de 3,4-dihidro-2,5,7,8-tetrametil-2-(4,8,12-trimetiltridecil)-2H-benzopirano-6-ilo
A14505.14 A14505.22 A14505.36
A14505.14EA 49.9 EUR
A14505.14 A14505.22 A14505.36
DL-α-Tocoferol acetato 97%
DL-α-Tocoferol acetato
Purity: 97% CAS No.: 7695-91-2 Molecular Formula: C31H52O3 Formula Weight: 472.76 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 210°(410°F) Refractive Index: 1.4960 Melting Point: -28° Boiling Point: 300° Beilstein Reference: 97512 Merck Reference: 14,9495 MDL No.: MFCD00072042
Formula: C₃₁H₅₂O₃
MW: 472.75 g/mol
Pto. Ebullición: >300 °C
Pto. de fusión: –28 °C
Densidad: 0.960
Pto. de inflamación: 210 °C (410 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00072042
Núm. CAS: 7695-91-2
EINECS: 231-710-0
Índice Merck: 14,9495