(±)-1-(1-Naftil)etilamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98%
CAS No.: 42882-31-5
Molecular Formula: C12H13N
Formula Weight: 171.24
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₁₂H₁₃N Pto. Ebullición: 155…156 °C (15 mmHg) Densidad: 1,063 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) |
Número MDL:
MFCD00004014 Núm. CAS: 42882-31-5 ADR: 8,III |