(R)-(+)-1-(1-Naftil)etilamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A16918.03 A16918.06 A16918.14
A16918.03EA 46.1 EUR
A16918.03 A16918.06 A16918.14
(R)-(+)-1-(1-Naftil)etilamina 99%
(R)-(+)-1-(1-Naftil)etilamina
Purity: 99% CAS No.: 3886-70-2 Molecular Formula: C12H13N Formula Weight: 171.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6230 Odour: Amine-like Boiling Point: 152-153°/11mm Beilstein Reference: 2208025 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00064114
Formula: C₁₂H₁₃N
Pto. Ebullición: 152…153 °C (11 mmHg)
Densidad: 1,060
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00064114
Núm. CAS: 3886-70-2
EINECS: 223-425-5
ADR: 8,III