(R)-(+)-1-(1-Naftil)etilamina 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
217800010 217800050
ACRO217800010EA 47.6 EUR
ACRO217800010 ACRO217800050
(R)-(+)-1-(1-Naftil)etilamina 99+%
(R)-(+)-1-(1-Naftil)etilamina
Formula: C₁₂H₁₃N
Pto. Ebullición: 153 °C (11 mmHg)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064114
Núm. CAS: 3886-70-2
EINECS: 223-425-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6215 to 1.6245 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +51° to +59° (20°C, 589 nm) (c=2, ethanol)