(S)-(-)-1-(1-Naftil)etilamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (S)-(-)-1-(1-Aminoetil)naftaleno
A17176.03 A17176.06
A17176.03EA 56.1 EUR
A17176.03 A17176.06
(S)-(-)-1-(1-Naftil)etilamina 99%
(S)-(-)-1-(1-Naftil)etilamina
Purity: 99% CAS No.: 10420-89-0 Molecular Formula: C12H13N Formula Weight: 171.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6230 Odour: Amine-like Boiling Point: 152-153°/11mm Beilstein Reference: 2208024 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00064179
Formula: C₁₂H₁₃N
MW: 171.24 g/mol
Pto. Ebullición: 152…153 °C (11 mmHg)
Densidad: 1.060
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00064179
Núm. CAS: 10420-89-0
ADR: 8 III